2-Iodofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A13599.06 A13599.14 A13599.22
A13599.06EA 26.8 EUR
A13599.06 A13599.14 A13599.22
2-Iodofenol ≥98%
2-Iodofenol
Purity: 98% CAS No.: 533-58-4 Molecular Formula: C6H5IO Formula Weight: 220.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 39-41° Boiling Point: 186-187°/160mm Beilstein Reference: 1855300 Merck Reference: 14,5035 MDL No.: MFCD00013963
Formula: C₆H₅IO
Pto. Ebullición: 186…187 °C (160 mmHg)
Pto. de fusión: 39…41 °C
Densidad: 1,947
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013963
Núm. CAS: 533-58-4
EINECS: 208-569-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,5035