3-Iodofenol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
249700250 249700050
ACRO249700250EA 154 EUR
ACRO249700250 ACRO249700050
3-Iodofenol 99%
3-Iodofenol
Formula: C₆H₅IO
Pto. de fusión: 38…43 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002261
Núm. CAS: 626-02-8
EINECS: 210-923-2
ADR: 9,
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to brown or grey or purple or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 43 °C
GC ≥98.5 %