4-Iodofenol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
122390100 122390250 122391000
ACRO122390100EA 64.6 EUR
ACRO122390100 ACRO122390250 ACRO122391000
4-Iodofenol 99%
4-Iodofenol
Formula: C₆H₅IO
MW: 220.01 g/mol
Pto. Ebullición: 287 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 89…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002327
Núm. CAS: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
UN: 3261
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,05058
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to pink to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
GC ≥98.5 %