4-Iodofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A13455.14 A13455.06 A13455.22
A13455.14EA 103 EUR
A13455.14 A13455.06 A13455.22
4-Iodofenol ≥98%
4-Iodofenol
Purity: 98+% CAS No.: 540-38-5 Molecular Formula: C6H5IO Formula Weight: 220.01 Melting Point: 91-95° Boiling Point: 138°/5mm Merck Reference: 14,5036 MDL No.: MFCD00002327
Formula: C₆H₅IO
MW: 220.01 g/mol
Pto. Ebullición: 138 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 91…95 °C
Densidad: 2.13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002327
Núm. CAS: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
UN: 3261
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,05058