Anaranjado de metilo, puro indicator
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Metilnaranja
151421000
151425000
ACRO151421000EA
57
EUR
ACRO151421000
ACRO151425000
Anaranjado de metilo, puro indicator
Anaranjado de metilo
Formula:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S MW: 327,34 g/mol Pto. Ebullición: ∼90 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: >300 °C Densidad: ~ 1 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 38 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007502 Núm. CAS: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 UN: 3143 ADR: 6.1,III Índice Merck: 13,06127 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (0.1 % in water) Clear |
UV Lambda max | 461 to 469 nm (in 0.01N NaOH) |
Visual transition interval | from pH 3.2 (pink or red)to pH 4.4 (yellow-orange) |