Anaranjado de metilo ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
414660100 414660250 414661000
ACRO414660100EA 32.5 EUR
ACRO414660100 ACRO414660250 ACRO414661000
Anaranjado de metilo ACS
Anaranjado de metilo
Formula: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Pto. Ebullición: ∼90 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007502
Núm. CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,06127
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 3.2 (pink or red) to pH 4.4 (yellow)
Clarity of solution Passes test
Stabilizer 100 to 400 ppm MEHQ