Anaranjado de metilo ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
17874.06 17874.14 17874.22
17874.06EA 25 EUR
17874.06 17874.14 17874.22
Anaranjado de metilo ACS
Anaranjado de metilo
CAS No.: 547-58-0 Molecular Formula: C14H14N3NaO3S Formula Weight: 327.34 Physical Form: Crystalline Appearance: Orange Odour: Weak, characteristic pH: 6.5 Melting Point: 300° Solubility: Soluble in 500 parts water. More soluble in hot water Beilstein Reference: 4732884 Merck Reference: 14,6105 UN No.: 3143 MDL No.: MFCD00007502
Formula: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Pto. Ebullición: ∼90 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007502
Núm. CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,6105