Anaranjado de metilo
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Metilnaranja
A17604.22
A17604.36
A17604.22EA
40.7
EUR
A17604.22
A17604.36
Anaranjado de metilo
Anaranjado de metilo
CAS No.: 547-58-0
Molecular Formula: C14H14N3NaO3S
Formula Weight: 327.34
Odour: Weak, characteristic
pH: 6.5
Melting Point:
Formula:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S MW: 327,34 g/mol Pto. Ebullición: ∼90 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: >300 °C Densidad: ∼1 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 38 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007502 Núm. CAS: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 UN: 3143 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,6105 |