Anaranjado de metilo ACS, Reag. Ph. Eur.
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01322.0025 1.01322.0100 1.01322.1000
1.01322.0025EA 73.5 EUR
1.01322.0025 1.01322.0100 1.01322.1000
Anaranjado de metilo ACS, Reag. Ph. Eur.
Anaranjado de metilo
Formula: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Pto. Ebullición: ∼90 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: > 300 °C
Densidad: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007502
Núm. CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,06127
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 327.34 g/mol
Bulk Density 200 - 400 kg/m3
pH 6.5 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials