N,N-Dietilanilina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
181060010 181060025 181062500
ACRO181060010EA 68.6 EUR
ACRO181060010 ACRO181060025 ACRO181062500
N,N-Dietilanilina 99%
N,N-Dietilanilina
Formula: C₁₀H₁₅N
Pto. Ebullición: 215,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –38 °C
Densidad: 0,933 g/cm³
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009042
Núm. CAS: 91-66-7
EINECS: 202-088-8
UN: 2432
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,03140
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %