N,N-Dietilanilina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A10560.0D
A10560.0F
A10560.AP
A10560.0DEA
398
EUR
A10560.0D
A10560.0F
A10560.AP
N,N-Dietilanilina ≥99%
N,N-Dietilanilina
Purity: 99%
CAS No.: 91-66-7
Molecular Formula: C10H15N
Formula Weight: 149.24
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5420
Melting Point: -38°
Boiling Point: 215-216°
Beilstein Reference: 742483
Merck Reference: 14,3114
UN No.: 2432
MDL No.: MFCD00009042
Formula:
C₁₀H₁₅N MW: 149,24 g/mol Pto. Ebullición: 215…216 °C Pto. de fusión: –38 °C Densidad: 0,936 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009042 Núm. CAS: 91-66-7 EINECS: 202-088-8 UN: 2432 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,3114 |