N,N-Dimetilanilina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
115920010 115920025 115920050 115920100
ACRO115920010EA 62.5 EUR
ACRO115920010 ACRO115920025 ACRO115920050 ACRO115920100
N,N-Dimetilanilina 99%
N,N-Dimetilanilina
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 193…194 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 1,5…2.5 °C
Densidad: 0,95 g/cm³
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008304
Núm. CAS: 121-69-7
EINECS: 204-493-5
UN: 2253
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,03261
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %