N,N-Dimetilanilina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03060.0100 8.03060.1000 8.03060.2500 8.03060.0500 8.03060.9035
8.03060.0100EA 37.8 EUR
8.03060.0100 8.03060.1000 8.03060.2500 8.03060.0500 8.03060.9035
N,N-Dimetilanilina para síntesis, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetilanilina
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 194 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2,5 °C
Densidad: 0,9559 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008304
Núm. CAS: 121-69-7
EINECS: 204-493-5
UN: 2253
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,03261