Muestreadores, ProfiSampler
Proveedor: BURKLE
5305-1100 5305-1000
331-0021EA 912 EUR
331-0021 BURK5305-1000
Muestreadores, ProfiSampler
Muestreadores Muestreadores de líquidos
ProfiSampler, the vacuum-operated sample collector for robust industrial use.
  • Tres pies de soporte sólidas garantizan un asentamiento seguro del Profi Sampler
  • Indicadores de nivel, dispositivo automático de reflujo y protección contra sobrecarga mediante una válvula de ventilación integrada
  • Disponible con manguera de aspiración fabricada en PE, PA y PTFE, cuando se requiere la mayor pureza
  • Disponible con tubos de succión rectos para un muestreo más sencillo, incl. maletín para un transporte ordenado y eliminación de los tubos de succión
  • Botellas de muestreo disponibles en diferentes materiales y tamaños
Profi Sampler de PP para el muestreo en general, para ácidos poco activos, lejía, limpiadores o baños químicos. Fabricado en polipropileno macizo de gran resistencia química.
Profi Sampler de aluminio para disolventes y líquidos inflamables de los grupos de explosión IIA, IIB y IIC. Con rosca para botellas GL 45 (adecuada para botellas de vidrio Schott de 100 a 1000 ml).
Durante el muestreo de líquidos inflamables se debe conectar el aparato a tierra. Utilizar para ello el cable de toma a tierra y dado el caso, un kit antiestático adicional, véanse accesorios.
Volumen de succión: 200 ml
Presión de succión: 0,5 bar
Altura de succión de la superficie del líquido: 5 m
Información de suministro: ProfiSampler (PP), consisting of: Vacuum pump, made of solid PP, with feet, venting valve and bottle thread GL 40, 1 PP bottle 250 ml, 10 m PE suction hose (roll), 1 hose cutter, 1 stainless steel hose weight made of AISI 304 (1.4301), 20 seal-it bottle seals.
ProfiSampler (aluminium), consisting of: Vacuum pump made of aluminium, with feet, venting valve and bottle thread GL 45 with glass bottle 500 ml, 5 suction tubes PA black (220 cm long, electrically conductive), hose cutter, brass hose weight, 20 seal-it bottle seals, earthing cable.