VWR®, Papel de filtro cuantitativo
Proveedor: VWR Collection
516-0847EA 20.9 EUR
516-0847 516-0848 516-0849 516-0850 516-0852 516-0853 516-0854 516-0855 516-0856 516-0857 516-0267 516-0263 516-0269 516-0275 516-0268 516-0271 516-0270 516-0274 516-0272 516-0273 516-0264 516-0265 516-0266
VWR®, Papel de filtro cuantitativo
Filtros Papeles de filtros Papel de filtro cuantitativo
424: Utilizado para la filtración de sulfuro de plomo, sulfuro de hierro, sulfuro de plata, carbonatos alcalinos, cromato de plomo, arsénico, antimonio, cadmio y productos alimenticios. Determinación del contenido de arena en productos lácteos. Determinación de la blancura de la pulpa en fábricas papeleras.
434: Análisis de precipitados muy finos como dióxido de plomo, fluoruro de calcio, sulfuro de níquel, sulfuro de zinc, sulfato de bario frío y óxido cuproso. Determinación de impurezas insolubles en grasas y aceites animales y vegetales.
454: Para hidróxido de zirconio, hidróxido deMore Product Information