Buretas, llave de paso recta, PYREX®.
Proveedor: SciLabware
3295/02 3295/04 3295/06 3295/08
612-3955EA 51.6 EUR
612-3955 612-3956 612-3957 612-3958
Buretas, llave de paso recta, PYREX®.
Buretas
Vidrio de borosilicato con llave de PTFE intercambiable, clase B.
  • Calibrado para ofrecer "Ex
  • Llave de PTFE para un rendimiento sin grasa
  • Graduaciones de esmalte blanco para una buena visibilidad con soluciones de color oscuro
Certificaciones: ISO 385