Soluciones estándar de conductividad
Proveedor: VWR Chemicals
84131.260EA 22.9 EUR
84131.260 84132.260 84133.260 84134.230 84135.260 84136.260 84137.260 84138.260 84139.260 84140.260 84141.260 84142.260 84143.260 84144.260 84145.260 84146.260 84131.180 84135.180 84135.290 84136.180 84136.290 84107.260 84108.260 84149.260 85917.260 85918.260 85919.260
Soluciones estándar de conductividad
Normativas Estándar para conductividad
Una gama completa de estándares de control certificados con valores que abarcan desde 1,3 hasta 500000 µs para cumplir todos los requisitos del análisis electroquímico.
  • Precisión de ±1%
  • Trazable a NIST, cumple los requisitos de Eur.Ph. y USP
  • Probado con métodos de prueba acreditados por INAB conforme a la norma ISO 17025
Valores estándar (25 °C)
Se usan para determinar la constante de celda - Véase las recomendaciones del fabricante del instrumento para el diseño de celda correspondiente.
Valores premium (25 °C)
Estos estándares se usan para verificar que el sistema de medición (instrumento, sonda y operador) puede detectar con precisión valores de muestra en el área de interés (por ejemplo, 20 μs/cm para agua de uso farmacéutico, o 100000 μs/cm para muestras ambientales).