Cajas de crioconservación, KeepIT-100™, WHEATON®.
Proveedor: DWK Life Sciences
W651703-B W651703-G W651703-P W651703-R W651703-W W651703-Y W651704-B W651704-G W651704-P W651704-R W651704-W W651704-Y W651702-B W651702-G W651702-P W651702-R W651702-W W651702-Y
479-2104EA 245 EUR
479-2104 479-2103 479-2101 479-2100 479-2099 479-2102 479-2110 479-2109 479-2107 479-2106 479-2105 479-2108 479-2098 479-2097 479-2095 479-2094 479-2093 479-2096
Cajas de crioconservación, KeepIT-100™, WHEATON®.
Cajas Criocajas
De plástico, de color.
  • El inventario de cajas elimina la entrada o la retirada innecesaria de la muestra para su escaneo
  • Trazabilidad por lotes de 100
  • Elimina la manipulación de muestras individuales, por lo que no compromete la integridad de la muestra
Diseño único, con agujeros de perforación en la parte inferior de la base para facilitar la lectura/escaneado de los tapones inferiores con código de barras 2D del vial CryoELITE™; además, permite un drenaje más rápido del nitrógeno líquido.
El KeepIT-100™ tiene una cubierta transparente con muescas para facilitar la identificación de la muestra; la rejilla resistente a los disolventes (de 1 a 100) soporta temperaturas criogénicas y admite etiquetas y bolígrafos de congelación. La tapa transparente combina bien con los viales criogénicos con tapa de color; esto permite identificar la muestra con un código de colores sin tener que quitar la tapa. Acomoda hasta 100 viales criogénicos de rosca interna (2 ml). Huella estándar, compatible con estantes de almacenamiento de nitrógeno líquido y cajones de congelación.