N,N-Dimetil-4-nitrosoanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A18301.14
A18301.22
A18301.30
A18301.14EA
36.8
EUR
A18301.14
A18301.22
A18301.30
N,N-Dimetil-4-nitrosoanilina ≥98%
N,N-Dimetil-4-nitrosoanilina
Purity: 98%
CAS No.: 138-89-6
Molecular Formula: C8H10N2O
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 84-87°
Beilstein Reference: 607293
Merck Reference: 14,6638
UN No.: 1369
MDL No.: MFCD00002063
Formula:
C₈H₁₀N₂O Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 84…87 °C Densidad: 1,150 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002063 Núm. CAS: 138-89-6 EINECS: 205-343-1 UN: 1369 ADR: 4.2,II Índice Merck: 14,6638 |