N,N-Dimetil-3-nitroanilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
116470050 116470250
ACRO116470050EA 29.7 EUR
ACRO116470050 ACRO116470250
N,N-Dimetil-3-nitroanilina 98%
N,N-Dimetil-3-nitroanilina
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Pto. Ebullición: 280…285 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 57…61 °C
Densidad: 1,313 g/cm³ (17 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007236
Núm. CAS: 619-31-8
EINECS: 210-590-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to orange-red Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %