N,N-Dimetil-3-nitroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L00401.06
L00401.14
L00401.06EA
29.3
EUR
L00401.06
L00401.14
N,N-Dimetil-3-nitroanilina ≥98%
N,N-Dimetil-3-nitroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 619-31-8
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 57-60°
Beilstein Reference: 1841745
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007236
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ Pto. Ebullición: 280…285 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 57…60 °C Densidad: 1,313 g/cm³ (17 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007236 Núm. CAS: 619-31-8 EINECS: 210-590-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |