N,N-Dimetil-4-nitroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L00404.06 L00404.14
L00404.06EA 34.1 EUR
L00404.06 L00404.14
N,N-Dimetil-4-nitroanilina ≥98%
N,N-Dimetil-4-nitroanilina
Purity: 98+% CAS No.: 100-23-2 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 163-166° Beilstein Reference: 638087 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00014712
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 288 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 163…166 °C
Densidad: 1,179 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014712
Núm. CAS: 100-23-2
EINECS: 202-832-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III