tapones de rosca con conexiones de manguera, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
1129825 293102807
SCOT1129825EA 64.1 EUR
SCOT1129825 SCOT293102807
tapones de rosca con conexiones de manguera, DURAN®
Tapas Tapones de botellas
PP.
  • Resistente a temperaturas de hasta +140 ° C
  • Totalmente autoclavable y resistente al lavado
  • Adecuado para tubos con un diámetro interno de 6 a 9 mm.
Junta tórica de sellado de EPDM para un sellado hermético con botella GL 45.