Isocianato de fenilo zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Fenilo isocianato
MQ200
8.21001.0005 8.21001.1000 8.21001.9050 8.21001.9025
8.21001.0005EA 51.7 EUR
8.21001.0005 8.21001.1000 8.21001.9050 8.21001.9025
Isocianato de fenilo zS, Sigma-Aldrich®
Isocianato de fenilo
Formula: C₇H₅NO
MW: 119.12 g/mol
Pto. Ebullición: 165
Pto. de fusión: –33 °C
Densidad: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 51
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001994
Núm. CAS: 103-71-9
EINECS: 203-137-6
UN: 2487
ADR: 6.1 (3) I
Índice Merck: 12,07449