Anilina 99.8%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Aminobenzene, Phenylamine
158190010 158190050 158190025 158191000
ACRO158190010EA 59.1 EUR
ACRO158190010 ACRO158190050 ACRO158190025 ACRO158191000
Anilina 99.8%, puro
Anilina
Formula: C₆H₅NH₂
Pto. Ebullición: 181…185 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –6,2 °C
Densidad: 1,0213 g/cm³
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007629
Núm. CAS: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,00661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fc5b5071f5a578057c8a7c1c4855ca964c4d840&vid=4f9c118a47c84e5b067d971f00a4eee6dc846d80&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5845 to 1.5875 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.75 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.005 %