Anilina 99.5%, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Aminobenzene, Phenylamine
221730010 221732500 221730025 221730050
ACRO221730010EA 60.3 EUR
ACRO221730010 ACRO221732500 ACRO221730025 ACRO221730050
Anilina 99.5%, extra puro
Aniline
Formula: C₆H₅NH₂
MW: 93,13 g/mol
Pto. Ebullición: 181…185 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –6,2 °C
Densidad: 1,0213 g/cm³
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007629
Núm. CAS: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,00661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fc5b5071f5a578057c8a7c1c4855ca964c4d840&vid=4f9c118a47c84e5b067d971f00a4eee6dc846d80&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5845 to 1.5875 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.4 %