Tomamuestras, sifón de inmersión
Proveedor: BURKLE
5315-0050 5315-0200 5315-0100 5315-0300
BURK5315-0050EA 72.8 EUR
BURK5315-0050 331-2113 BURK5315-0100 BURK5315-0300
Tomamuestras, sifón de inmersión
Muestreadores Tomamuestras
Muestreador de profundidad para una cómoda extracción de muestras de líquidos.
  • PP, transparente
  • Posibilidad de muestreo de puntos concretos o de todas las capas
  • Extremo superior con válvula de reflujo, extremo inferior con válvula esférica