Palas, PharmaScoop
Proveedor: BURKLE
5324-0016 5324-0015 5324-0012 5324-0013 5324-0014 5324-0017 5324-0018 5324-0010 5324-0011
300-0152EA 272 EUR
300-0152 300-0151 300-0148 300-0149 300-0150 300-0153 300-0154 BURK5324-0010 231-0496
Palas, PharmaScoop
Palas
Acero inoxidable AISI 316 (1,4401). Esta pala para muestras se ha desarrollado para hacer frente a las altas exigencias de la industria farmacéutica, tal y como constan p. ej. en las normativas de la FDA.
  • En conformidad con GMP
  • Pulido brillante
  • Sin bordes, estrías o hendiduras en las que se puedan depositar restos de muestras que puedan falsear el resultado de muestras posteriores
La pala cumple por ello todos los requisitos de producción y muestreo conforme a la GMP.