Anilina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aminobenzene, Phenylamine
A14443.0B
A14443.0I
A14443.22
A14443.PG
A14443.0BEA
49.5
EUR
A14443.0B
A14443.0I
A14443.22
A14443.PG
Anilina ≥99%
Anilina
Purity: 99+%
CAS No.: 62-53-3
Molecular Formula: C6H7N
Formula Weight: 93.13
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5860
Melting Point: -6°
Boiling Point: 183-184°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 605631
Merck Reference: 14,659
UN No.: 1547
MDL No.: MFCD00007629
Formula:
C₆H₅NH₂ Pto. Ebullición: 183…184 °C Pto. de fusión: –6 °C Densidad: 1,021 Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007629 Núm. CAS: 62-53-3 EINECS: 200-539-3 UN: 1547 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,659 |