Recipientes, boca ancha, con tapones de rosca
Proveedor: KARTELL
5550 5551 5560 5561
KART5550EA 191 EUR
KART5550 KART5551 KART5560 KART5561
Recipientes, boca ancha, con tapones de rosca
Recipientes de muestras Contenedores, uso general
PP, translucent, wide mouth, with screw cap lid.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Available sterile single packed and not sterile.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904