Juego QualiSampler
Proveedor: BURKLE
5330-1001 5330-1000
331-2181EA 1300 EUR
331-2181 331-2182
Juego QualiSampler
Muestreadores Muestreadores de líquidos
Complete handy set combining the LiquiSampler and the ViscoSampler with practical accessories.
Información de suministro: El juego consta de LiquiSampler de 100 cm, ViscoSampler de 100 cm, estuche, 5 frascos para muestras, cepillo para limpieza.