Probetas con tapón de rosca
Proveedor: KARTELL
5620 5600 0560100 5622
KART5620EA 146 EUR
KART5620 KART5600 KART0560100 KART5622
Probetas con tapón de rosca
Tubos Tubos de ensayos
PS, transparente, con tapón de rosca de PE.
  • Buena resistencia térmica
  • Buena resistencia química
Los tubos tienen un fondo redondo y una falda independiente. Los tubos estériles están disponibles envueltos individualmente. Los tubos individuales de 30 ml tienen una etiqueta autoadhesiva para marcar.