Anilina, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Aminobenzene, Phenylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
51788-1ML-F 51788-5ML-F
51788-1ML-FEA 49.9 EUR
51788-1ML-F 51788-5ML-F
Anilina, Supelco®
Anilina
Formula: C₆H₅NH₂
Pto. Ebullición: 184 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –6,2 °C
Densidad: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007629
Núm. CAS: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,00661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f60e53ae52c1bcb9d16ce9edd1bbdfc66d168aea&vid=d8362e74bf6d8beaad46bf7a66bdc775166e2638&prid=web&clid=SAPDAM