2-Nitroanilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
o-Nitroanilina
128350050
128351000
128355000
128350051
ACRO128350050EA
30.6
EUR
ACRO128350050
ACRO128351000
ACRO128355000
ACRO128350051
2-Nitroanilina 98%
2-Nitroanilina
Formula:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138.13 g/mol Pto. Ebullición: 284 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 70…74 °C Pto. de inflamación: 168 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007687 Núm. CAS: 88-74-4 EINECS: 201-855-4 UN: 1661 ADR: 6.1 II Índice Merck: 12,06680 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to brown Crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 70 to 74 °C |
GC | ≥97.5 % |
Calcium (Ca) | ≤80 ppm (Typical) |
Chromium (Cr) | ≤0.5 ppm (Typical) |
Iron (Fe) | ≤65 ppm (Typical) |
Potassium (K) | ≤50 ppm (Typical) |
Titanium (Ti) | ≤150 ppm (Typical) |
Silicon dioxide (SiO2) | ≥99.80 % (Typical) |