2-Nitroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: o-Nitroanilina
A11055.0B A11055.0I A11055.30
A11055.0BEA 90.3 EUR
A11055.0B A11055.0I A11055.30
2-Nitroanilina ≥98%
2-Nitroanilina
Purity: 98% CAS No.: 88-74-4 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Flash Point: 168°(334°F) Melting Point: 70-74° Boiling Point: 284-286° Beilstein Reference: 509275 Merck Reference: 14,6583 UN No.: 1661 MDL No.: MFCD00007687
Formula: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Pto. Ebullición: 284…286 °C
Pto. de fusión: 70…74 °C
Densidad: 1,255
Pto. de inflamación: 168 °C (334 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007687
Núm. CAS: 88-74-4
EINECS: 201-855-4
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,6583