3-Nitroanilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
128361000 128365000
ACRO128361000EA 40.3 EUR
ACRO128361000 ACRO128365000
3-Nitroanilina 98%
3-Nitroanilina
Formula: C₆H₆N₂O₂
Pto. Ebullición: 306 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 111…114 °C
Densidad: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007782
Núm. CAS: 99-09-2
EINECS: 202-729-1
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,06679
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to ochre to orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
GC ≥97.5 %