3-Nitroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10629.0E
A10629.22
A10629.36
A10629.0EEA
332
EUR
A10629.0E
A10629.22
A10629.36
3-Nitroanilina ≥98%
3-Nitroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 99-09-2
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Melting Point: 112-114°
Boiling Point: 306°
Merck Reference: 14,6582
UN No.: 1661
MDL No.: MFCD00007782
Formula:
C₆H₆N₂O₂ Pto. Ebullición: 306 °C Pto. de fusión: 112…114 °C Densidad: 0,901 Pto. de inflamación: 196 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007782 Núm. CAS: 99-09-2 EINECS: 202-729-1 UN: 1661 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,6582 |