4-Nitroanilina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
128375000 128371000 128370025
ACRO128375000EA 163 EUR
ACRO128375000 ACRO128371000 ACRO128370025
4-Nitroanilina 99%
4-Nitroanilina
Formula: C₆H₆N₂O₂
Pto. Ebullición: 332 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 146…151 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007858
Núm. CAS: 100-01-6
EINECS: 202-810-1
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,06681
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
GC ≥98.5 %