4-Nitroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
p-Nitroanilina, pNA
A10369.0B
A10369.0I
A10369.30
A10369.0BEA
127
EUR
A10369.0B
A10369.0I
A10369.30
4-Nitroanilina ≥98%
4-Nitroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 100-01-6
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Flash Point: 165°(329°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 260°/100mm
Solubility: Soluble in hot water and alcohol
Beilstein Reference: 508690
Merck Reference: 14,6584
UN No.: 1661
MDL No.: MFCD00007858
Formula:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138.13 g/mol Pto. Ebullición: 260 °C (100 mmHg) Pto. de fusión: 147…149 °C Densidad: 1.437 Pto. de inflamación: 165 °C (329 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007858 Núm. CAS: 100-01-6 EINECS: 202-810-1 UN: 1661 ADR: 6.1 II Índice Merck: 12,06681 |