4-Nitroanilina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
p-Nitroanilina, pNA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22292.0250
8.22292.1000
8.22292.0250EA
42.6
EUR
8.22292.0250
8.22292.1000
4-Nitroanilina para síntesis, Sigma-Aldrich®
4-Nitroanilina
Formula:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138.13 g/mol Pto. Ebullición: 332 Pto. de fusión: 148 Densidad: 1.24 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 199 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007858 Núm. CAS: 100-01-6 EINECS: 202-810-1 UN: 1661 ADR: 6.1 II Índice Merck: 12,06681 |
Resultados test especificaciones
Hill Formula | C₆H₆N₂O₂ |
Chemical formula | H₂NC₆H₄NO₂ |
Molar Mass | 138.13 g/mol |
Boiling point |
|
Density | 1.44 g/cm³ (20 °C) |
Flash point | 199 °C |
Ignition temperature | 500 °C |
Melting Point | 148 °C |
pH value | (0.5 g/l, H₂O, 20 °C) neutral |
Vapor pressure | 1.33 hPa (142 °C) |
Bulk density | 630 kg/m³ |
Solubility | 0.5 g/l (20 °C) |
Storage class | 6.1A Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials |
WGK | WGK 3 highly water endangering |
R Phrase | R 23/24/25-33-52/53 |
S Phrase | S 28-36/37-45-61 |