2,4-Dinitroanilina 99% (dry weight) wetted with ca. 15% water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
humedecido con agua
B21080.22
B21080.36
B21080.22EA
42.2
EUR
B21080.22
B21080.36
2,4-Dinitroanilina 99% (dry weight) wetted with ca. 15% water
2,4-Dinitroanilina
Purity: 99%
CAS No.: 97-02-9
Molecular Formula: C6H5N3O4
Formula Weight: 183.12
Flash Point: 224°(435°F)
Melting Point: 176-180°
Beilstein Reference: 982999
Merck Reference: 14,3270
UN No.: 1596
MDL No.: MFCD00007151
Formula:
C₆H₅N₃O₄ Pto. Ebullición: 401 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 176…180 °C Densidad: 1,61 Pto. de inflamación: 224 °C (435 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007151 Núm. CAS: 97-02-9 EINECS: 202-553-5 UN: 1596 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,3270 |