2,4-Dinitroanilina estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Estabilización:
humedecido con agua
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03248.0005
8.03248.0250
8.03248.0005EA
31.4
EUR
8.03248.0005
8.03248.0250
2,4-Dinitroanilina estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
2,4-Dinitroanilina
Formula:
C₆H₅N₃O₄ Pto. Ebullición: 401 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 177…178 °C Densidad: 1,6 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 224 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007151 Núm. CAS: 97-02-9 EINECS: 202-553-5 UN: 1596 ADR: 6.1,II Índice Merck: 13,03298 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 1 g/l (20 °C) |
Melting Point | 177 - 180 °C |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 224 °C |
pH | 7 (1 g/l, H2O) |
Ignition Point |