3,5-Dinitroanilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
116940010
116940100
ACRO116940010EA
48.5
EUR
ACRO116940010
ACRO116940100
3,5-Dinitroanilina 98%
3,5-Dinitroanilina
Formula:
C₆H₅N₃O₄ Pto. de fusión: 159…163 °C Densidad: 1,601 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: >100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007263 Núm. CAS: 618-87-1 EINECS: 210-567-8 UN: 1596 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 159 to 163 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Copper (Cu) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤20 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Nickel (Ni) | ≤1500 ppm |
Potassium (K) | ≤100 ppm |
Sodium (Na) | ≤500 ppm |
Zinc (Zn) | ≤100 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |