2,5-Dimetoxianilina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L05053.18
L05053.30
L05053.18EA
40.5
EUR
L05053.18
L05053.30
2,5-Dimetoxianilina ≥99%
2,5-Dimetoxianilina
Purity: 99%
CAS No.: 102-56-7
Molecular Formula: C8H11NO2
Formula Weight: 153.18
Flash Point: 130°(266°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 140°/7mm
Beilstein Reference: 776823
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00008368
Formula:
C₈H₁₁NO₂ MW: 153,18 g/mol Pto. Ebullición: 140 °C (7 mmHg) Pto. de fusión: 78…82 °C Pto. de inflamación: 130 °C (266 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008368 Núm. CAS: 102-56-7 EINECS: 203-040-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |