3,4-Dimetoxianilina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
104720100 104720250
ACRO104720100EA 50 EUR
ACRO104720100 ACRO104720250
3,4-Dimetoxianilina 98%
3,4-Dimetoxianilina
Formula: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,18 g/mol
Pto. Ebullición: 174…176 °C (22 mmHg)
Pto. de fusión: 86…88 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008394
Núm. CAS: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 88 °C
GC ≥97.5 %