3,4-Dimetoxianilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13548.18
A13548.09
A13548.30
A13548.18EA
161
EUR
A13548.18
A13548.09
A13548.30
3,4-Dimetoxianilina ≥98%
3,4-Dimetoxianilina
Purity: 98+%
CAS No.: 6315-89-5
Molecular Formula: C8H11NO2
Formula Weight: 153.18
Flash Point:
Formula:
C₈H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 174…176 °C (22 mmHg) Pto. de fusión: 86…89 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008394 Núm. CAS: 6315-89-5 EINECS: 228-647-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |