3,5-Dimetoxianilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
115360250 115361000 115360050
ACRO115360250EA 134 EUR
ACRO115360250 ACRO115361000 ACRO115360050
3,5-Dimetoxianilina 98%
3,5-Dimetoxianilina
Formula: C₈H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 178 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 53…55 °C
Pto. de inflamación: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008392
Núm. CAS: 10272-07-8
EINECS: 233-616-5
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to grey to light brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 57 °C
GC ≥97.5 %