3,4,5-Trimetoxianilina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
139900100 139900250
ACRO139900100EA 60.6 EUR
ACRO139900100 ACRO139900250
3,4,5-Trimetoxianilina 97%
3,4,5-Trimetoxianilina
Formula: C₉H₁₃NO₃
Pto. Ebullición: 293 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 110…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008393
Núm. CAS: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 113 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %