3,4,5-Trimetoxianilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L01619.06
L01619.14
L01619.06EA
36.9
EUR
L01619.06
L01619.14
3,4,5-Trimetoxianilina ≥98%
3,4,5-Trimetoxianilina
Purity: 98+%
CAS No.: 24313-88-0
Molecular Formula: C9H13NO3
Formula Weight: 183.21
Melting Point: 110-113°
Beilstein Reference: 642919
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00008393
Formula:
C₉H₁₃NO₃ Pto. Ebullición: 293 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 110…113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008393 Núm. CAS: 24313-88-0 EINECS: 246-154-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |