N-Isopropilanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L10646.09
L10646.18
L10646.09EA
46.9
EUR
L10646.09
L10646.18
N-Isopropilanilina ≥98%
N-Isopropilanilina
Purity: 98%
CAS No.: 768-52-5
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5385
Melting Point: -32°
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 2205871
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00026347
Formula:
C₆H₅NHCH(CH₃)₂ MW: 135,21 g/mol Pto. Ebullición: 203…204 °C Pto. de fusión: –32 °C Densidad: 0,938 Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00026347 Núm. CAS: 768-52-5 EINECS: 212-196-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |